Alcohol 3-aminobencílico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8921-100G OR8921-25G OR8921-500G
APOSOR8921-100GEA 59.9 EUR
APOSOR8921-100G APOSOR8921-25G APOSOR8921-500G
Alcohol 3-aminobencílico 98%
Alcohol 3-aminobencílico
Formula: C₇H₉NO
Pto. de fusión: 92…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007817
Núm. CAS: 1877-77-6
EINECS: 217-514-8