5-Isoquinolinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8925-1G OR8925-250MG
APOSOR8925-1GEA 87.3 EUR
APOSOR8925-1G APOSOR8925-250MG
5-Isoquinolinecarboxylic acid
5-Isoquinolinecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₂
Pto. Ebullición: 60…62 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 275…281 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788744
Núm. CAS: 27810-64-6