5-Bromovalerato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
OR8928-100G OR8928-500G
APOSOR8928-100GEA 69.6 EUR
APOSOR8928-100G APOSOR8928-500G
5-Bromovalerato de metilo
5-Bromovalerato de metilo
Formula: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Densidad: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000265
Núm. CAS: 5454-83-1