3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8929-25G OR8929-100G OR8929-500G
APOSOR8929-25GEA 21.9 EUR
APOSOR8929-25G APOSOR8929-100G APOSOR8929-500G
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C4H5N3O2
Pto. Ebullición: 325 °C
Pto. de fusión: 131…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037864
Núm. CAS: 5334-39-4