2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(2-Aminoethoxy)-2-methoxybenzene
OR8932-100G OR8932-25G
APOSOR8932-100GEA 193 EUR
APOSOR8932-100G APOSOR8932-25G
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
Formula: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,21 g/mol
Pto. Ebullición: 98 °C/0,4mmHg
Densidad: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00235185
Núm. CAS: 1836-62-0
UN: 2735
ADR: 8,III