Methyl-4-aminosalicylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 4-amino-2-hydroxybenzoate
OR8934-100G
OR8934-25G
OR8934-500G
APOSOR8934-100GEA
120
EUR
APOSOR8934-100G
APOSOR8934-25G
APOSOR8934-500G
Methyl-4-aminosalicylate 97%
Methyl-4-aminosalicylate
Formula:
C₈H₉NO₃ MW: 167,18 g/mol Pto. de fusión: 124…125 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00088091 Núm. CAS: 4136-97-4 EINECS: 223-958-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...