2-Cianobencenesulfonil cloruro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
OR8940-25G
APOSOR8940-25GEA 150 EUR
APOSOR8940-25G
2-Cianobencenesulfonil cloruro
2-Cianobencenesulfonil cloruro
Formula: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201,63 g/mol
Pto. de fusión: 65…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052341
Núm. CAS: 69360-26-5
UN: 3261
ADR: 8,II