Cloruro de 2-metoxi-4-nitrobencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methoxy-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR8942-1G OR8942-25G OR8942-5G
APOSOR8942-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8942-1G APOSOR8942-25G APOSOR8942-5G
Cloruro de 2-metoxi-4-nitrobencenosulfonilo 98%
Cloruro de 2-metoxi-4-nitrobencenosulfonilo
Formula: C₇H₆ClNO₅S
Pto. de fusión: 90…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094697
Núm. CAS: 21320-91-2
UN: 3261
ADR: 8,II