Cloruro de 3-metoxibencenosulfonilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8943-5G OR8943-1G
APOSOR8943-5GEA 190 EUR
APOSOR8943-5G APOSOR8943-1G
Cloruro de 3-metoxibencenosulfonilo 95%
Cloruro de 3-metoxibencenosulfonilo
Formula: C₇H₇ClO₃S
Pto. Ebullición: 158…159 °C/20mmHg
Densidad: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318155
Núm. CAS: 10130-74-2
UN: 3265
ADR: 8,II