1-Bromo-3-cloro-4-iodobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8945-100G OR8945-25G OR8945-500G
APOSOR8945-100GEA 53.8 EUR
APOSOR8945-100G APOSOR8945-25G APOSOR8945-500G
1-Bromo-3-cloro-4-iodobenceno 97%
1-Bromo-3-cloro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₃BrClI
Pto. Ebullición: 160…162 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 33…35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079709
Núm. CAS: 31928-47-9