2-Amino-1,3,5-triazina 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 1,3,5-Triazin-2-ilamina, 1,3,5-Triazina-2-amina

OR8949-1G
APOSOR8949-1GEA 171 EUR
APOSOR8949-1G
2-Amino-1,3,5-triazina 98%
2-Amino-1,3,5-triazina
Formula: C₃H₄N₄
Pto. de fusión: 219…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023179
Núm. CAS: 4122-04-7
EINECS: 223-920-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR