4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid, 4-Nitropyrazole-3-carboxylic acid
OR8951-100G
APOSOR8951-100GEA 161 EUR
APOSOR8951-100G
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₄H₃N₃O₄
MW: 157,085 g/mol
Pto. de fusión: 223…225 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090899
Núm. CAS: 5334-40-7