Ácido 8-quinolinacarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Quinoline-8-carboxylic acid
OR8958-1G OR8958-5G OR8958-10G
APOSOR8958-1GEA 26.1 EUR
APOSOR8958-1G APOSOR8958-5G APOSOR8958-10G
Ácido 8-quinolinacarboxílico
Ácido 8-quinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₂
Pto. de fusión: 183…189 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047619
Núm. CAS: 86-59-9