α-α'-Dibromo-o-xileno
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Bis(bromometil)benceno
OR8961-100G OR8961-25G
APOSOR8961-100GEA 102 EUR
APOSOR8961-100G APOSOR8961-25G
α-α'-Dibromo-o-xileno
α-α'-Dibromo-o-xileno
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263.96 g/mol
Pto. Ebullición: 140
Pto. de fusión: 91…96 °C
Densidad: 1.96 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000175
Núm. CAS: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 3261
ADR: 8 II