2',6'-Dihidroxiacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,6-Dihidroxifenil)etan-1-ona
OR8963-100G OR8963-10G
APOSOR8963-100GEA 84.1 EUR
APOSOR8963-100G APOSOR8963-10G
2',6'-Dihidroxiacetofenona 98%
2',6'-Dihidroxiacetofenona
Formula: C₈H₈O₃
Pto. de fusión: 156…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002270
Núm. CAS: 699-83-2
EINECS: 211-833-6