cis-4-Hidroxi-D(+)-prolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: D(+)-cis-4-Hidroxiprolina, H-D-cis-Hyp-OH, (R)-(+)-cis-4-Hidroxiprolina
OR8964-100G OR8964-25G OR8964-5G
APOSOR8964-100GEA 169 EUR
APOSOR8964-100G APOSOR8964-25G APOSOR8964-5G
cis-4-Hidroxi-D(+)-prolina 98%
cis-4-Hidroxi-D(+)-prolina
Formula: C₅H₉NO₃
Pto. de fusión: 243…248 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005252
Núm. CAS: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5