5-Oxo-L-prolina
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
L-Pyroglutamic Acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, H-Pyr-OH, (S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
OR8965-100G
OR8965-500G
APOSOR8965-100GEA
21.9
EUR
APOSOR8965-100G
APOSOR8965-500G
5-Oxo-L-prolina
5-Oxo-L-prolina
Formula:
C₅H₇NO₃ Pto. de fusión: 155…163 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005272 Núm. CAS: 98-79-3 EINECS: 202-700-3 |