5-Oxo-D-prolina

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: D-Pyr-OH, (R)-(+)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid

OR8966-100G OR8966-25G OR8966-500G
APOSOR8966-100GEA 53.8 EUR
APOSOR8966-100G APOSOR8966-25G APOSOR8966-500G
5-Oxo-D-prolina
5-Oxo-D-prolina
Formula: C₅H₇NO₃
Pto. de fusión: 155…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066212
Núm. CAS: 4042-36-8
EINECS: 223-735-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR