(R)-(-)-Nipecotic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8967-1G OR8967-25G OR8967-5G
APOSOR8967-1GEA 0 EUR
APOSOR8967-1G APOSOR8967-25G APOSOR8967-5G
(R)-(-)-Nipecotic acid
(R)-(-)-Nipecotic acid
Formula: C₆H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 250…255 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01630787
Núm. CAS: 25137-00-2