(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylate, (R)-Ethyl piperidine-3-carboxylate
OR8969-100G OR8969-25G OR8969-5G
APOSOR8969-100GEA 185 EUR
APOSOR8969-100G APOSOR8969-25G APOSOR8969-5G
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,2102 g/mol
Densidad: 1,092 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03093637
Núm. CAS: 25137-01-3