4-Piperidineethanol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 2-(Piperidin-4-yl)ethanol
OR8972-1G
OR8972-5G
APOSOR8972-1GEA
21.9
EUR
APOSOR8972-1G
APOSOR8972-5G
4-Piperidineethanol
4-Piperidineethanol
Formula:
C₇H₁₅NO MW: 129.20 g/mol Pto. Ebullición: 228 °C Pto. de fusión: 46…50 °C Pto. de inflamación: >113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006008 Núm. CAS: 622-26-4 EINECS: 210-727-7 |