5-Bromo-2-cloro-3-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-2-cloro-3-picolina
OR8977-1G OR8977-25G OR8977-5G
APOSOR8977-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8977-1G APOSOR8977-25G APOSOR8977-5G
5-Bromo-2-cloro-3-metilpiridina
5-Bromo-2-cloro-3-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrClN
MW: 206,47 g/mol
Pto. Ebullición: 78 °C/3mmHg
Pto. de fusión: 40…46 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095093
Núm. CAS: 29241-60-9