2,3-Dibromo-5-picolina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3-Dibromo-5-metilpiridina
OR8978-1G OR8978-5G OR8978-25G
APOSOR8978-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8978-1G APOSOR8978-5G APOSOR8978-25G
2,3-Dibromo-5-picolina
2,3-Dibromo-5-picolina
Formula: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Pto. Ebullición: 270,8 °C
Pto. de fusión: 52…56 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112574
Núm. CAS: 29232-39-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III