Ácido 2-cloro-4-piridinmetabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Chloropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Chloro-4-pyridinylboronic acid, 2-Chloropyridine-4-boronic acid
OR8981-1G OR8981-5G OR8981-25G
APOSOR8981-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8981-1G APOSOR8981-5G APOSOR8981-25G
Ácido 2-cloro-4-piridinmetabórico
Ácido 2-cloro-4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Pto. de fusión: 155…164 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788416
Núm. CAS: 458532-96-2