Anilina clorhidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Anilina HCl, Cloruro de anilinio
OR8982-100G OR8982-2.5KG OR8982-500G
APOSOR8982-100GEA 90.2 EUR
APOSOR8982-100G APOSOR8982-2.5KG APOSOR8982-500G
Anilina clorhidrato
Anilina clorhidrato
Formula: C₆H₈ClN
MW: 129.59 g/mol
Pto. Ebullición: 245 °C
Pto. de fusión: 196…200 °C
Densidad: 1.221 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012958
Núm. CAS: 142-04-1
UN: 1548
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00616