N,N-Dietilanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8987-1L OR8987-500ML
APOSOR8987-1LEA 55.3 EUR
APOSOR8987-1L APOSOR8987-500ML
N,N-Dietilanilina
N,N-Dietilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
Pto. Ebullición: 217 °C
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009042
Núm. CAS: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III