Cloruro de 4-isopropilbencenosulfonilo, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9000-100G OR9000-25G OR9000-5G
APOSOR9000-100GEA 139 EUR
APOSOR9000-100G APOSOR9000-25G APOSOR9000-5G
Cloruro de 4-isopropilbencenosulfonilo, grado técnico
Cloruro de 4-isopropilbencenosulfonilo
Formula: C₉H₁₁ClO₂S
Pto. Ebullición: 142 °C/5mmHg
Densidad: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041510
Núm. CAS: 54997-90-9
UN: 3265
ADR: 8,II