Methyl tetrahydropyran-4-ylacetate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetate
OR900002-5G
APOSOR900002-5GEA 106 EUR
APOSOR900002-5G
Methyl tetrahydropyran-4-ylacetate 96%
Methyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09972087
Núm. CAS: 156002-64-1