Methyl indoline-5-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900065-10G OR900065-1G OR900065-5G
APOSOR900065-10GEA 261 EUR
APOSOR900065-10G APOSOR900065-1G APOSOR900065-5G
Methyl indoline-5-carboxylate 98%
Methyl indoline-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,1998 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07371630
Núm. CAS: 141452-01-9