N-(2-Chloroethyl)benzamide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900111-25G OR900111-5G
APOSOR900111-25GEA 197 EUR
APOSOR900111-25G APOSOR900111-5G
N-(2-Chloroethyl)benzamide 96%
N-(2-Chloroethyl)benzamide
Formula: C₉H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000964
Núm. CAS: 26385-07-9