3-(Trimetilsilil)-2-propin-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
OR900149-100G
APOSOR900149-100GEA 169 EUR
APOSOR900149-100G
3-(Trimetilsilil)-2-propin-1-ol 98%
3-(Trimetilsilil)-2-propin-1-ol
Formula: C₆H₁₂OSi
MW: 128,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002913
Núm. CAS: 5272-36-6