6-Metoxi-2-naftaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900156-100G
OR900156-25G
APOSOR900156-100GEA
174
EUR
APOSOR900156-100G
APOSOR900156-25G
6-Metoxi-2-naftaldehído 98%
6-Metoxi-2-naftaldehído
Formula:
C₁₂H₁₀O₂ MW: 186,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00081152 Núm. CAS: 3453-33-6 |