2,2-Dimethylmorpholine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900257-1G OR900257-5G
APOSOR900257-1GEA 52.2 EUR
APOSOR900257-1G APOSOR900257-5G
2,2-Dimethylmorpholine 95%
2,2-Dimethylmorpholine
Formula: C₆H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701959
Núm. CAS: 147688-58-2