4-(Tetrahydropyran-4-yl)phenylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Oxan-4-yl)aniline
OR900268-1G OR900268-250MG
APOSOR900268-1GEA 243 EUR
APOSOR900268-1G APOSOR900268-250MG
4-(Tetrahydropyran-4-yl)phenylamine 98%
4-(Tetrahydropyran-4-yl)phenylamine
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,2429 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11506022
Núm. CAS: 62071-40-3