Naphthol yellow S
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9003-25G OR9003-100G
APOSOR9003-25GEA 94.4 EUR
APOSOR9003-25G APOSOR9003-100G
Naphthol yellow S
Naphthol yellow S
Formula: C₁₀H₆N₂O₈S
MW: 358,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003958
Núm. CAS: 846-70-8
EINECS: 212-690-2