4-(Cyclopropylamino)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900312-25G
APOSOR900312-25GEA 266 EUR
APOSOR900312-25G
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile 98%
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11135501
Núm. CAS: 1019607-55-6