N-Boc-ethylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl N-ethylcarbamate, tert-Butyl ethylcarbamate
OR900318-5G
APOSOR900318-5GEA 151 EUR
APOSOR900318-5G
N-Boc-ethylamine 98%
N-Boc-ethylamine
Formula: C₇H₁₅NO₂
MW: 145,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12923020
Núm. CAS: 38267-76-4