4-Etoxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: p-Ethoxybenzonitrile
OR900340-100G
APOSOR900340-100GEA 186 EUR
APOSOR900340-100G
4-Etoxibenzonitrilo 98%
4-Etoxibenzonitrilo
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001819
Núm. CAS: 25117-74-2