4-(Dietilamino)benzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900360-100G OR900360-25G OR900360-5G
APOSOR900360-100GEA 647 EUR
APOSOR900360-100G APOSOR900360-25G APOSOR900360-5G
4-(Dietilamino)benzonitrilo 98%
4-(Dietilamino)benzonitrilo
Formula: C₁₁H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019754
Núm. CAS: 2873-90-7