Boc-N-Me-Dl-Val-Oh 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900527-1G OR900527-5G
APOSOR900527-1GEA 126 EUR
APOSOR900527-1G APOSOR900527-5G
Boc-N-Me-Dl-Val-Oh 97%
Boc-N-Me-Dl-Val-Oh
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153317
Núm. CAS: 13850-91-4