Boc-N-Me-Dl-Val-Oh 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Boc-N-methyl-DL-valine
OR900527-1G
OR900527-5G
APOSOR900527-1GEA
126
EUR
APOSOR900527-1G
APOSOR900527-5G
Boc-N-Me-Dl-Val-Oh 97%
Boc-N-Me-Dl-Val-Oh
Formula:
C₁₁H₂₁NO₄ MW: 231.292 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153317 Núm. CAS: 13850-91-4 |