Alcohol 4-cloro-2-metilbencilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900545-1G OR900545-5G
APOSOR900545-1GEA 0 EUR
APOSOR900545-1G APOSOR900545-5G
Alcohol 4-cloro-2-metilbencilico 98%
Alcohol 4-cloro-2-metilbencilico
Formula: C₈H₉ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06201140
Núm. CAS: 129716-11-6