Cloruro de tiofeno-2-sulfonilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR9006-100G
OR9006-25G
OR9006-5G
APOSOR9006-100GEA
162
EUR
APOSOR9006-100G
APOSOR9006-25G
APOSOR9006-5G
Cloruro de tiofeno-2-sulfonilo 97%
Cloruro de tiofeno-2-sulfonilo
Formula:
C₄H₃ClO₂S₂ Pto. Ebullición: 130…132 °C/14mmHg Pto. de fusión: 29…32 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005426 Núm. CAS: 16629-19-9 EINECS: 240-677-1 UN: 3261 ADR: 8,II |