1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900600-1G
OR900600-25G
OR900600-5G
APOSOR900600-1GEA
102
EUR
APOSOR900600-1G
APOSOR900600-25G
APOSOR900600-5G
1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile 96%
1-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonitrile
Formula:
C₉H₁₆N₂ MW: 152.24 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00086186 Núm. CAS: 16499-30-2 |