Ácido (2-bromofenoxi)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900608-25G OR900608-5G
APOSOR900608-25GEA 260 EUR
APOSOR900608-25G APOSOR900608-5G
Ácido (2-bromofenoxi)acético 97%
Ácido (2-bromofenoxi)acético
Formula: (C₆H₄Br)OCH₂COOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234407
Núm. CAS: 1879-56-7