Ácido 1,4-fenilenodiacetico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2'-(1,4-Phenylene)diacetic acid
OR900642-100G OR900642-25G
APOSOR900642-100GEA 261 EUR
APOSOR900642-100G APOSOR900642-25G
Ácido 1,4-fenilenodiacetico 97%
Ácido 1,4-fenilenodiacetico
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004354
Núm. CAS: 7325-46-4