2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-alpha,alpha-dimethylbenzylamine
OR900669-1G OR900669-5G
APOSOR900669-1GEA 133 EUR
APOSOR900669-1G APOSOR900669-5G
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine 98%
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine
Formula: C₉H₁₂BrN
MW: 214,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797600
Núm. CAS: 17797-12-5