4-Methoxy-m-toluidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methoxy-3-methylphenylamine, 4-Methoxy-3-methylaniline
OR900687-25G
APOSOR900687-25GEA 79.9 EUR
APOSOR900687-25G
4-Methoxy-m-toluidine 95%
4-Methoxy-m-toluidine
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779234
Núm. CAS: 136-90-3