Ácido (4-toliloxi)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ácido (4-metilfenoxi)acético
OR900698-100G OR900698-25G
APOSOR900698-100GEA 345 EUR
APOSOR900698-100G APOSOR900698-25G
Ácido (4-toliloxi)acético 98%
Ácido (4-toliloxi)acético
Formula: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
MW: 166,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014365
Núm. CAS: 940-64-7