Cloruro de tolueno-m-sulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de tolueno-3-sulfonilo
OR9007-1G OR9007-25G OR9007-5G
APOSOR9007-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9007-1G APOSOR9007-25G APOSOR9007-5G
Cloruro de tolueno-m-sulfonilo 98%
Cloruro de tolueno-m-sulfonilo
Formula: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Pto. Ebullición: 252…253 °C
Densidad: 1,314 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107,2 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051747
Núm. CAS: 1899-93-0
UN: 3265
ADR: 8,II